Fontos dokumentumok
SAB4200365
Anti-PIWIL1 antibody, Mouse monoclonal
clone PIWIL1-2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-PIWIL1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HIWI, Monoclonal Anti-MIWI, Monoclonal Anti-PIWI, Monoclonal Anti-piwi-like 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PIWIL1-2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~95 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse testis and biotin / ExtrAvidin® Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of HEK-293T cells over-expressing PIWIL1.
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIWIL1(9271)
mouse ... Piwil1(57749)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- flow cytometry analysis29}
- immunoblotting
- immunohistochemistry