Fontos dokumentumok
SAB1300681
Sigma-Aldrich
Anti-PIWIL1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HIWI, Anti-Piwi-like protein 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIWIL1(9271)
Általános leírás
PIWIL1 is a member of the PIWI subfamily of Argonaute proteins, evolutionarily conserved proteins containing both PAZ and Piwi motifs that play important roles in stem cell self-renewal, RNA silencing, and translational regulation in diverse organisms. This protein may play a role as an intrinsic regulator of the self-renewal capacity of germline and hematopoietic stem cells.
Immunogén
PIWIL1 (NP_004755, 170-204)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human PIWIL1.
Fizikai forma
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)