Fontos dokumentumok
SAB4200338
Anti-KLF5 antibody , Mouse monoclonal
clone KLF5-55, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-BTEB2, Monoclonal Anti-CKLF, Monoclonal Anti-IKLF, Monoclonal Anti-KLF5, Monoclonal Anti-Kruppel-like factor 5 (intestinal)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
KLF5-55, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55
faj reaktivitás
rat, mouse, chicken, human, hamster, canine, monkey
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using methanol/acetone fixed PC3 cells.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of PC3 cells.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KLF5(688)
mouse ... Klf5(12224)
rat ... Klf5(84410)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás