WH0055294M2
Monoclonal Anti-FBXW7 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AGO, Anti-CDC4, Anti-DKFZp686F23254, Anti-F-box and WD-40 domain protein 7 (archipelago homolog, Drosophila), Anti-FBW7, Anti-FBX30, Anti-FBXW6, Anti-SEL10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FBXW7(55294)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
ADSTVKIWDIKTGQCLQTLQGPNKHQSAVTCLQFNKNFVITSSDDGTVKLWDLKTGEFIRNLVTLESGGSGGVVWRIRASNTKLVCAVGSRNGTEETKLLVLDFDVDMK
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?