Fontos dokumentumok
SAB4200180
Anti-Cullin 3 antibody ,Mouse monoclonal
clone CUL3-9, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CUL3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CUL3-9, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 80 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or mouse brain.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)