Fontos dokumentumok
SAB4200530
Anti-ZNF746 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Parkin-interacting Substrate, PARIS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~90 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using SH-SY-5Y cells.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using using rat brain extracts (S2 fraction) and NIH3T3 fibroblast cell extracts.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ZNF746(155061)
mouse ... Zfp746(69228)
rat ... Zfp746(312303)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás