SAB3501187
Anti-DC-SIGN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD209(30835)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)