Fontos dokumentumok
SAB3500901
Sigma-Aldrich
Anti-ANTHRAX PROTECTIVE ANTIGEN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
bacteria
citations:
1
technika/technikák:
ELISA: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
bacteria
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Anthrax toxin comprises of protective antigen (PA), lethal factor (LF) and edema factor (EF).
Immunogén
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids at the carboxy terminus of the Anthrax protective antigen protein.
Biokémiai/fiziológiai hatások
B. anthracis liberates toxins that plays a vital role in establishing and maintaining infection.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500901.
Fizikai forma
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Detection of anthrax protective antigen (PA) using europium labeled anti-PA monoclonal antibody and time-resolved fluorescence.
Stoddard RA, et al.
Journal of Immunological Methods, 408, 78-88 (2014)