Fontos dokumentumok
SAB4200097
Anti-NOX1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-GP91-2, Anti-MOX1 (mitogenic oxidase 1), Anti-NADPH oxidase 1, Anti-NOH1 (NADPH oxidase homolog 1)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~72 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HS68 cell extracts
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NOX1(27035)
mouse ... Nox1(237038)
rat ... Nox1(114243)
Általános leírás
Alkalmazás
- Immunocytochemistry.
- Immunoprecipitation
- Immunoblotting.