Fontos dokumentumok
SAB2700022
Sigma-Aldrich
Anti-NS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Dengue virus 2 Nonstructural protein NS1, Non-structure protein 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
Dengue virus
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogen
Synthetic peptide containing a sequence corresponding to a region within amino acids 101 and 114 of Non-structural protein 1 (Dengue virus 2 ) according to NP_739584
Alkalmazás
Suggested starting dilutions are as follows: ELISA: Assay-dependent dilution, ICC/IF: 1:1000-1:2000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
1XPBS, 40% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Navita Sharma et al.
Archives of virology, 164(4), 1095-1110 (2019-02-23)
Dengue disease is characterized by a marked decrease in platelet count, which is life threatening. In the present study, we investigated the antiviral activity of an aqueous extract of Carica papaya leaves (PLE) against dengue virus (DENV) and its effect