Fontos dokumentumok
SAB2702396
Sigma-Aldrich
Anti-Dengue virus NS1 protein (Biotin) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
biotin conjugate
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
Dengue virus
citations:
1
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:3000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
40kDa
faj reaktivitás
Dengue virus
koncentráció
0.95mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:3000
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogén
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Dengue virus NS1 protein.
Alkalmazás
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Egyéb megjegyzések
Purification: Purified by antigen-affinity chromatography
Fizikai forma
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Linh Tran et al.
Scientific reports, 11(1), 15196-15196 (2021-07-28)
A highly sensitive immunosensor using streptavidin-conjugated quantum dots (QDs/SA) was developed to detect dengue biomarker of non-structural protein 1 (NS1) at very low concentration, so that it can probe dengue infection even in the early stage. The QDs/SA were first