Fontos dokumentumok
SAB2500188
Sigma-Aldrich
Anti-Calretinin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ANX2, Anti-ANXA2, Anti-Annexin A2, Anti-LIP2, Anti-LPC2
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
pig, bovine, mouse, human, rat
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ANXA2(302)
Immunogen
Peptide with sequence STVHEILCKLSLEGD from the N Terminus of the protein sequence according to NP_001002858.1; NP_004030.1; NP_001002857.1.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Christopher M Whitaker et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 662329-662329 (2021-05-25)
Rod and cone pathways are segregated in the first stage of the retina: cones synapse with both ON- and OFF-cone bipolar cells while rods contact only rod bipolar cells. However, there is an exception to this specific wiring in that
Luis Pérez de Sevilla Müller et al.
The Journal of comparative neurology, 527(1), 133-158 (2017-05-05)
Amacrine cells are a heterogeneous group of interneurons that form microcircuits with bipolar, amacrine and ganglion cells to process visual information in the inner retina. This study has characterized the morphology, neurochemistry and major cell types of a VIP-ires-Cre amacrine