AMAB91368
Monoclonal Anti-KMT2D antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5346, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
ALR, MLL2, MLL4
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL5346, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KMT2D(8085)
Immunogen
Sequence
AQLADTLFSKGLGPWDPPDNLAETQKPEQSSLVPGHLDQVNGQVVPEASQLSIKQEPREEPCALGAQSVKREANGEPIGAPGTSNHLLLAGPRSEAGHLLLQKLLRAKNVQLSTGRGSEGLRAEINGHI
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1