Fontos dokumentumok
SAB1409429
Sigma-Aldrich
Anti-PDHA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
PDHA, PDHCE1A, PHE1A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 93.3 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDHA1(5160)
Általános leírás
The pyruvate dehydrogenase complex is a nuclear-encoded mitochondrial matrix multienzyme complex that provides the primary link between glycolysis and the tricarboxylic acid (TCA) cycle by catalyzing the irreversible conversion of pyruvate into acetyl-CoA. The PDH complex is composed of multiple copies of 3 enzymes: E1 (PDHA1); dihydrolipoyl transacetylase (DLAT; MIM 608770) (E2; EC 2.3.1.12); and dihydrolipoyl dehydrogenase (DLD; MIM 238331) (E3; EC 1.8.1.4). The E1 enzyme is a heterotetramer of 2 alpha and 2 beta subunits. The E1-alpha subunit contains the E1 active site and plays a key role in the function of the PDH complex (Brown et al., 1994 [PubMed 7853374]).[supplied by OMIM
Immunogén
PDHA1 (NP_000275.1, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKMLAAVSRVLSGASQKPASRVLVASRNFANDATFEIKKCDLHRLEEGPPVTTVLTREDGLKYYRMMQTVRRMELKADQLYKQKIIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPTDHLITAYRAHGFTFTRGLSVREILAELTGRKGGCAKGKGGSMHMYAKNFYGGNGIVGAQVPLGAGIALACKYNGKDEVCLTLYGDGAANQGQIFEAYNMAALWKLPCIFICENNRYGMGTSVERAAASTDYYKRGDFIPGLRVDGMDILCVREATRFAAAYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKSDPIMLLKDRMVNSNLASVEELKEIDVEVRKEIEDAAQFATADPEPPLEELGYHIYSSDPPFEVRGANQWIKFKSVS
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)