MAB1219
Anti-CD14 Antibody, clone 2D-15C
clone 2D-15C, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
LPS Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D-15C, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD14(929)
Általános leírás
Egyediség
Cell reactivity
Reacts with peripheral blood monocytes and weakly with granulocytes. Negative to platelets, erythrocytes and lymphocytes. Sometimes positive for chronic myeloid leukemia (CML) and acute myeloid leukemia (AML). Negative to B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL), T-cell chronic lymphocytic leukemia (T-CLL) and common acute lymphoblastic leukemia (CALL).
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:25
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl per 1 x 106 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
2. Indirect immunoperoxidase staining - the final dilution will depend on the assay conditions and detection system employed. However, a dilution of at least 1:25 will be applicable to most commonly used systems.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2