SAB3700632
Anti-Rat IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3