SAB1406328
Anti-PSME1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
IFI5111, MGC8628, PA28A, PA28alpha, REGalpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~27.5 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PSME1(5720)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MAMLRVQPEAQAKVDVFREDLCTKAENLLGSYFPKKISELDAFLKEPALNEANLSNLKAPLDIPVPDPVKEKEKEERKKQQEKEDKDEKKKGEDEDKGPPCGPVNCNEKIVVLLQRLKPEIKDVIEQLNLVTTWLQLQIPRIEDGNNFGVAVQEKVFELMTSLHTKLEGFHTQISKYFSERGDAVTKAAKQPHVGDYRQLVHELDEAEYRDIRLMVMEIRNAYAVLYDIILKNFEKLKKPRGETKGMIY
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1