WH0005696M1
Monoclonal Anti-PSMB8 antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-D6S216, Anti-D6S216E, Anti-LMP7, Anti-MGC1491, Anti-RING10, Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 8 (large multifunctional protease 7)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PSMB8(5696)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
DKKGPGLYYVDEHGTRLSGNMFSTGSGNTYAYGVMDSGYRPNLSPEEAYDLGRRAIAYATHRDSYSGGVVNMYHMKEDGWVKVESTDVSDLLHQYREANQ