Fontos dokumentumok
SAB1404452
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G2, ascites fluid
Szinonimák:
E2A, ITF1, MGC129647, MGC129648, bHLHb21
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
5G2, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5G2, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~38.21 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TCF3(6929)
Related Categories
Általános leírás
The TCF3 gene, also called E2A, encodes 2 basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors, E12 and E47, through alternative splicing. E12 and E47 are involved in regulation of immunoglobulin gene expression (Bain et al., 1994 [PubMed 8001125]).[supplied by OMIM
Immunogén
TCF3 (NP_003191, 545 a.a. ~ 654 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EREKERRVANNARERLRVRDINEAFKELGRMCQLHLNSEKPQTKLLILHQAVSVILNLEQQVRERNLNPKAACLKRREEEKVSGVVGDPQMVLSAPHPGLSEAHNPAGHM
Fizikai forma
Clear solution
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ling Long et al.
Annals of translational medicine, 8(15), 927-927 (2020-09-22)
Neural stem cells (NSCs) are undifferentiated precursor cells that have the ability to self-renew and proliferate and have the capacity to become either glia (oligodendrocytes and astrocytes) or neurons. NSCs can act as beneficial adjuncts for many neurological disorders, such