SAB1403638
Monoclonal Anti-RUNX2 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
AML3, CBFA1, CCD, CCD1, MGC120022, MGC120023, OSF2, PEA2aA, PEBP2A1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4D5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37.11 kDa
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RUNX2(860)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
NPRPSLNSAPSPFNPQGQSQITDPRQAQSSPPWSYDQSYPSYLSQMTSPSIHSTTPLSSTRGTGLPAITDVPRRISDDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGA
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1