WH0000860M1
Monoclonal Anti-RUNX2 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AML3, Anti-CBFA1, Anti-CCD, Anti-CCD1, Anti-MGC120022, Anti-MGC120023, Anti-OSF2, Anti-PEA2aA, Anti-PEBP2A1, Anti-PEBP2A2, Anti-PEBP2aA, Anti-PEBP2aA1, Anti-runt-related transcription factor 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RUNX2(860)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
NPRPSLNSAPSPFNPQGQSQITDPRQAQSSPPWSYDQSYPSYLSQMTSPSIHSTTPLSSTRGTGLPAITDVPRRISDDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGA