SAB1412667
ANTI-RUNX2 antibody produced in mouse
clone 3F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
AML3, CBFA1, CCD, CCD1, RUNX2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3F5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 36.74 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RUNX2(860)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
NPRPSLNSAPSPFNPQGQSQITDPRQAQSSPPWSYDQSYPSYLSQMTSPSIHSTTPLSSTRGTGLPAITDVPRRISDDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGA