Fontos dokumentumok
SAB1402724
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHRNA1 antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2G5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~35.57 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHRNA1(1134)
Related Categories
Általános leírás
The muscle acetylcholine receptor consiststs of 5 subunits of 4 different types: 2 alpha isoforms and 1 each of beta, gamma, and delta subunits.2 This gene encodes an alpha subunit that plays a role in acetlycholine binding/channel gating. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
CHRNA1 (NP_000070.1, 146 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SYCEIIVTHFPFDEQNCSMKLGTWTYDGSVVAINPESDQPDLSNFMESGEWVIKESRGWKHSVTYSCCPDTPYLDITYHFVMQRLP
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1