AV34909
Anti-CHRNA1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Cholinergic receptor, nicotinic, α-1 (muscle)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
52 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHRNA1(1134)
Általános leírás
Rabbit Anti-CHRNA1 recognizes mouse, bovine, canine, and human CHRNA1.
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2