Fontos dokumentumok
SAB1301655
Sigma-Aldrich
ANTI-FNDC5 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
FNDC5, FRCP2, Fibronectin type III domain-containing protein 5, Fibronectin type III repeat-containing protein 2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
22049 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FNDC5(252995)
Fizikai forma
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eun Bi Ma et al.
Frontiers in physiology, 10, 1085-1085 (2019-09-12)
Irisin is an exercise-induced myokine known to induce adipocyte browning through induction of uncoupling protein 1. Recent studies have reported that irisin is also an adipokine. However, there is limiting evidence on the role of endogenous irisin from adipocytes. In