MAB1622
Anti-Spectrin alpha chain (nonerythroid) Antibody, clone AA6
clone AA6, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
(ALPHA)II-SPECTRIN, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin, non-erythroid alpha chain, non-erythrocytic spectrin alpha, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), Fodrin α
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AA6, monoclonal
faj reaktivitás
pig, guinea pig, rabbit, mouse, chicken, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SPTAN1(6709)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A 1:200-1:400 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry.
Does not work on paraffin sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Chromatin Immunopreciptiation:
A previous lot of this antibody was used to immunoprecipitate Spectrin Alpha from chromatin-associated protein extracts derived from normal human, HeLa, FA-A, and transduced FA-A cells (McMahon, L.W., et al. (1999). J. Biological Chem. 274:32904-32908).
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected N-, C- terminal Spectrin alpha/Fodrin alpha on 10 μg of staurosporine treated HeLa lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cells treated with staurosporine
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2