Fontos dokumentumok
Z600598
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 300 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
leírás
with 2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 105-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
25 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
300 μL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
with PTFE lid
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.