928275
Gold nanoparticles
20 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, in water
Szinonimák:
AuNP, GdNP, Gold NP
leírás
Alkyne surface density: 1/nm2
koncentráció
in water
OD
50
magátmérő
20 nm , coefficient of variance <12%
átmérő
20 nm
λmax
524 nm
PDI
<0.200
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.