Fontos dokumentumok
S9442
Anti-Synaptopodin (SE-19) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 100 kDa
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using cytosolic S1 fraction of rat brain
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYNPO(11346)
rat ... Synpo(60324)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3