Fontos dokumentumok
P0372
Anti-Podocin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Podocin Antibody, Podocin Antibody - Anti-Podocin antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~42 kDa (doublet)
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using acetone-fixed human or rat kidney frozen sections
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat glomeruli
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPHS2(7827)
mouse ... Nphs2(170484)
rat ... Nphs2(170672)
Általános leírás
Podocin is a hairpin-like integral membrane protein with intracellular N- and C- termini. Podocin is located at the insertion site of the slit membrane, an intercellular junction found in mammalian kidney.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For extended storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Storage in frost-free freezers is also not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg