Fontos dokumentumok
SAB1401366
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
HSMT3, MGC117191, SMT3B, SMT3H2
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IF
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SUMO2(6613)
Általános leírás
This gene encodes a protein that is a member of the SUMO (small ubiquitin-like modifier) protein family. It functions in a manner similar to ubiquitin in that it is bound to target proteins as part of a post-translational modification system. However, unlike ubiquitin which targets proteins for degradation, this protein is involved in a variety of cellular processes, such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis, and protein stability. It is not active until the last two amino acids of the carboxy-terminus have been cleaved off. Numerous pseudogenes have been reported for this gene. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogén
SUMO2 (NP_008868.3, 1 a.a. ~ 95 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)