Fontos dokumentumok
S7147
Secretin human
≥97% (HPLC), powder
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)Cc2c[nH]cn2)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C130H220N44O40/c1-60(2)43-81(120(208)173-100(66(13)14)103(134)191)153-95(183)54-149-106(194)77(31-35-92(132)180)159-116(204)84(46-63(7)8)166-118(206)85(47-64(9)10)164-111(199)75(29-23-41-146-129(139)140)155-113(201)79(32-36-93(133)181)160-117(205)83(45-62(5)6)162-110(198)73(27-21-39-144-127(135)136)154-104(192)67(15)152-94(182)53-148-107(195)78(33-37-97(185)186)158-109(197)74(28-22-40-145-128(137)138)156-115(203)82(44-61(3)4)163-112(200)76(30-24-42-147-130(141)142)157-122(210)90(57-176)170-119(207)86(48-65(11)12)165-114(202)80(34-38-98(187)188)161-123(211)91(58-177)171-126(214)102(69(17)179)174-121(209)87(49-70-25-19-18-20-26-70)168-125(213)101(68(16)178)172-96(184)55-150-108(196)88(51-99(189)190)167-124(212)89(56-175)169-105(193)72(131)50-71-52-143-59-151-71/h18-20,25-26,52,59-69,72-91,100-102,175-179H,21-24,27-51,53-58,131H2,1-17H3,(H2,132,180)(H2,133,181)(H2,134,191)(H,143,151)(H,148,195)(H,149,194)(H,150,196)(H,152,182)(H,153,183)(H,154,192)(H,155,201)(H,156,203)(H,157,210)(H,158,197)(H,159,204)(H,160,205)(H,161,211)(H,162,198)(H,163,200)(H,164,199)(H,165,202)(H,166,206)(H,167,212)(H,168,213)(H,169,193)(H,170,207)(H,171,214)(H,172,184)(H,173,208)(H,174,209)(H,185,186)(H,187,188)(H,189,190)(H4,135,136,144)(H4,137,138,145)(H4,139,140,146)(H4,141,142,147)/t67-,68+,69+,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,100-,101-,102-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMZNFCDEHGFEP-NFBCVYDUSA-N
Géninformáció
human ... SCT(6343) , SCTR(6344)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- in the radioimmunoassay with oxyntomodulin
- to test its effect on the enlargement and swelling of human endoderm stem cells (hEnSCs) derived cyst
- to stimulate human induced pluripotent stem cells (iPSC)-derived biliary cells in cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assays to test its effect on cAMP production
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3