Fontos dokumentumok
S5637
Sulfamethazine sodium salt
≥98%
Szinonimák:
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na].Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S.Na.H/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIVZAHIZHZEEOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)