Fontos dokumentumok
SAB4200725
Anti-Splicing Factor SC-35 antibody, Mouse monoclonal
clone SC-35, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-PR264, Anti-SFRS2, Anti-SFRS2A, Anti-SRp30b, Anti-Splicing component 35 kDa (SC35), Anti-serine/arginine-rich splicing factor 2 (SRSF2)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SC-35, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~35 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, quail, hamster, frog, porcine, rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SRSF2(6427)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- dot blot
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)