Fontos dokumentumok
S1172
Anti-Syntaxin 1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-GEFSP9, Anti-STX1B1, Anti-STX1B2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using rat brain membranes
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Stx1a(20907) , Stx1b(56216)
rat ... Stx1a(116470) , Stx1b(24923)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3