Fontos dokumentumok
SAB5600255
Sigma-Aldrich
Anti-Syntaxin-1A antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM367, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Neuron specific antigen HPC1, STX1A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM367, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
citations:
1
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM367, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... STX1A(6804)
Egyediség
This antibody reacts to human, mouse, and rat Syntaxin-1A.
Immunogén
A peptide corresponding to residues near N-terminus of human Syntaxin-1A
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tao Liang et al.
JCI insight, 5(3) (2020-02-14)
SNAP23 is the ubiquitous SNAP25 isoform that mediates secretion in non-neuronal cells, similar to SNAP25 in neurons. However, some secretory cells like pancreatic islet β cells contain an abundance of both SNAP25 and SNAP23, where SNAP23 is believed to play