Fontos dokumentumok
RAB1060
Sigma-Aldrich
Human IL-10 ELISA Kit (for Lysates)
for cell and tissue lysate samples
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/ml
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL10(3586)
Általános leírás
This ELISA kit shows no cross-reactivity with any of the cytokines tested: human BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-15, I-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jian-Guo Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 12(4), 2753-2758 (2016-10-06)
Asthma is a chronic bronchial inflammation that results to reversible incidence of airway obstruction and shortness of breath. Under normal circumstances, the lung immune system is maintained in a state of controlled inflammation, where balance exists between protective immunity mediated