Fontos dokumentumok
RAB0803
Sigma-Aldrich
Mouse IgG2a ELISA Kit
Szinonimák:
IgG2a, Immunoglobulin 2a
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Mouse IgG2a enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kit is an in vitro ELISA kit for the quantitative measurement of mouse IgG2a in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine, and/or cell and tissue lysates.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Astrid Hagelkruys et al.
The Journal of experimental medicine, 218(1) (2020-09-16)
Jagunal homolog 1 (JAGN1) has been identified as a critical regulator of neutrophil biology in mutant mice and rare-disease patients carrying JAGN1 mutations. Here, we report that Jagn1 deficiency results in alterations in the endoplasmic reticulum (ER) of antibody-producing cells
Eui Jeong Han et al.
Nutrients, 12(8) (2020-08-23)
The present study investigated the protective effects of Sargassum horneri (S. horneri) ethanol extract (SHE) against atopic dermatitis (AD), known as an abnormal immune response in house dust mite (HDM)/2,4-dinitrochlorobenzene (DNCB)-stimulated NC/Nga mice. The oral administration of SHE attenuated the
Oscar A Aguilar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(6), 1709-1717 (2020-08-21)
The generation of reliable mAb of unique and desired specificities serves as a valuable technology to study protein expression and function. However, standard approaches to mAb generation usually involve large-scale protein purification and intensive screening. In this study, we describe
Christiane S Hampe et al.
Immunity, inflammation and disease, 8(3), 299-309 (2020-05-08)
Beta-cell autoantibodies are established markers of autoimmunity, which we compared between Ghanaian adults with or without diabetes, living in rural and urban Ghana and in three European cities. In the multicenter cross-sectional Research on Obesity and Diabetes among African Migrants
Stanislav Khil'chenko et al.
Frontiers in medicine, 7, 472-472 (2020-10-06)
Pemphigus and pemphigoid diseases are organ-specific autoimmune diseases of the skin and/or mucous membranes, which are caused by autoantibodies targeting structural proteins of the skin. In other autoimmune diseases, a high prevalence of primary antibody deficiencies was noted. Conversely, a