Fontos dokumentumok
ERMBF410AP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
minőség
0% GTS 40-3-2
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)