Fontos dokumentumok
Z325120
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
volume 2 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
AR-Glas®
Ügynökség
according to DIN 12 691
leírás
amber mark: yes
Jellemzők
class AS with batch number
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 30503
hangerőmérési tartomány
2 mL, accuracy: 0.010 mL
Hosszúság
330 mm
kapacitás
2 mL
térfogat
2 mL
Általános leírás
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Egyéb megjegyzések
BR30503 (India)
Jogi információk
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.