RAB0731
Human KIT / Mast/Stem Cell Growth Factor Receptor Kit ELISA Kit
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... KIT(3815)
Általános leírás
Alkalmazás
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)