Fontos dokumentumok
RAB0673
Sigma-Aldrich
Human SPINT2 / Kunitz-type Protease Inhibitor 2 ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 3.28-800 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SPINT2(10653)
Általános leírás
The antibody pair provided in this kit recognizes human Kunitz-type Protease Inhibitor 2.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hanjun Zhao et al.
Nature communications, 11(1), 4252-4252 (2020-08-28)
The 2019 novel respiratory virus (SARS-CoV-2) causes COVID-19 with rapid global socioeconomic disruptions and disease burden to healthcare. The COVID-19 and previous emerging virus outbreaks highlight the urgent need for broad-spectrum antivirals. Here, we show that a defensin-like peptide P9R
Goro Sashida et al.
Nature communications, 5, 4177-4177 (2014-06-24)
Loss-of-function mutations of EZH2, a catalytic component of polycomb repressive complex 2 (PRC2), are observed in ~\n10% of patients with myelodysplastic syndrome (MDS), but are rare in acute myeloid leukaemia (AML). Recent studies have shown that EZH2 mutations are often