Fontos dokumentumok
RAB0552
Sigma-Aldrich
Human TFPI / Tissue Factor Pathway Inhibitor ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 5 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TFPI(7035)
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects human Tissue Factor Pathway Inhibitor.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Mehmet Sevki Uyanik et al.
Thrombosis research, 134(2), 526-530 (2014-06-30)
Gouty arthritis (GA) is a chronic inflammatory arthritis in which both clinical and subclinical atherosclerosis are more frequent. The dynamic equilibrium between coagulation and fibrinolysis is impaired in inflammatory diseases. We determined TFPI and TAFI antigen levels in GA patients
A Koneti Rao et al.
Thrombosis research, 134(3), 704-710 (2014-07-22)
Diabetes mellitus (DM) is a prothrombotic and proinflammatory state. Hyperglycemia (HG) is encountered even in patients without DM. We have shown that combined HG and hyperinsulinemia (HI) in healthy non-diabetic subjects increased circulating tissue factor (TF) and thrombin generation. To