P7613
Scienceware® plate reader
mirror magnification 3X actual plate size
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41161502
NACRES:
NB.13
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37861-0000
szín
none
Általános leírás
- Easy, magnified viewing; hands-free
- For microplates, view color changes and locate cells for further analysis
- For petri dishes, view cell growth and take advantage of hands-free design to make notes and isolate cell colonies
- Ideal for evaluating monolayer cell growth
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)