Merck
RAB0522
Sigma-Aldrich
Bovine TNFα / Tumor Necrosis Factor alpha ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
bovine
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.1 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... TNF(280943)
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects bovine Tumor Necrosis Factor.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F Zandkarimi et al.
Journal of dairy science, 101(6), 5531-5548 (2018-03-27)
Clinical mastitis (CM), the most prevalent and costly disease in dairy cows, is diagnosed most commonly shortly after calving. Current indicators do not satisfactorily predict CM. This study aimed to develop a robust and comprehensive mass spectrometry-based metabolomic and lipidomic
Syed A H Zaidi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(11), 17-17 (2020-09-12)
We determined whether δ-opioid receptor agonist (SNC-121) regulates acetylation homeostasis via controlling histone deacetylases (HDACs) activity and expression in optic nerve head (ONH) astrocytes. ONH astrocytes were treated with SNC-121 (1 µM) for 24 hours. The HDAC activity was measured
Jinsu Hong et al.
Journal of animal science, 98(11) (2020-10-25)
An experiment was conducted to determine the effects of including canola meal (CM) in nursery pig diets on growth performance, immune response, fecal microbial composition, and gut integrity. A total of 200 nursery pigs (initial body weight = 7.00 kg)
Cormac T Taylor et al.
Biochemical and biophysical research communications, 447(4), 660-665 (2014-04-24)
Intermittent hypoxia (IH)-induced activation of pro-inflammatory pathways is a major contributing factor to the cardiovascular pathophysiology associated with obstructive sleep apnea (OSA). Obesity is commonly associated with OSA although it remains unknown whether adipose tissue is a major source of
Horng-Tay Tzeng et al.
PloS one, 9(7), e103008-e103008 (2014-07-23)
Persistent hepatitis B viral (HBV) infection results in chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma (HCC). An efficient control of virus infections requires the coordinated actions of both innate and adaptive immune responses. In order to define the role of