Fontos dokumentumok
RAB0217
Sigma-Aldrich
Human Heat Shock Protein 27 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
HSP27
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 150 pg/mL
standard curve range: 0.205-50 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HSPB1(3315)
Általános leírás
The Human HSP27 (Heat Shock Protein 70) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human HSP27 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human HSP27
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Akhilesh Kumar et al.
Cell stress & chaperones, 25(3), 509-517 (2020-03-25)
The present study was attempted to investigate the dynamics of HSPA1A and redox status in the spermatozoa and fluid of different segments of buck epididymis. Testes were collected from sexually mature and healthy bucks aged between 2 and 3 years. The
Nawaz Alam Khan et al.
International journal of radiation biology, 96(4), 552-559 (2019-12-20)
Purpose: Light intensity is one of the important environmental factors that have strong influence on larviculture. Culture of fish at high intensity of light generates harmful radicals in the body that can compromise their health and production. The present study
Biqiong Ren et al.
Oncology reports, 40(2), 895-901 (2018-06-15)
Curcumin has been revealed to inhibit liver cancer, however, no studies have reported that the mechanism of curcumin's action on liver cancer is related to damage-associated molecular pattern (DAMP) molecules heat shock protein 70 (HSP70) and the toll-like receptor 4 (TLR4)
Joeri Lambrecht et al.
EBioMedicine, 43, 501-512 (2019-05-01)
Platelet Derived Growth Factor Receptor beta (PDGFRβ) has been associated to hepatic stellate cell activation and has been the target of multiple therapeutic studies. However, little is known concerning its use as a diagnostic agent. Circulating PDGFRβ levels were analysed
Jin Song et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 28(1), 174-182 (2018-10-20)
Pancreatic cancer is a deadly disease for which available biomarkers, such as CA19-9, lack the desired sensitivity and specificity for early detection. Additional biomarkers are needed to improve both its sensitivity and specificity. Multiplex immunoassays were developed for selected biomarkers