Fontos dokumentumok
71514-M
Millipore
Floating Rack, Maxi
Szinonimák:
Floating Rack for D-Tube Dialyzers
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
The Floating Rack is designed to hold D-Tube Dialyzers in an exchange buffer. Each Floating Rack, Mini can hold up to nine D-Tube Dialyzer, Mini devices. Each Floating Rack, Midi can hold up to four D-Tube Dialyzer, Midi units. Each Floating Rack, Maxi can hold up to seven D-Tube Dialyzer, Maxi devices. Each Floating Rack, Mega can hold one D-Tube Dialyzer, Mega unit. Each package contains 10 Floating Racks.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13