R6000
Ribonuclease S from bovine pancreas
Grade XII-S
Szinonimák:
RNase S, pancreatic RNase, protease-modified RNase A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
típus
Grade XII-S
form
powder
specifikus aktivitás
≥60 Kunitz units/mg solid
molekulatömeg
13.7 kDa
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3