Fontos dokumentumok
P9041
Phosphodiesterase II from bovine spleen
lyophilized powder, ≥5.0 units/mg protein
Szinonimák:
3′-Exonuclease, Spleen exonuclease, Spleen phosphodiesterase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥5.0 units/mg protein
molekulatömeg
65 kDa
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
5′-Nucleotidase ≤1% of base activity
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... PDE2A(281971)
Általános leírás
Alkalmazás
- excision of pyridyloxobutyl (POB) base adducts from DNA
- digestion of DNA prior to cycloadenosine enrichment
- hydrolysis of DNA from blue mussels gill tissue into deoxyribonucleoside 3′-monophosphates
Biokémiai/fiziológiai hatások
Polynucleotides having 5′-phosphomonoester end groups are not attacked.
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)