Fontos dokumentumok
PZ0370
PD-85639
Szinonimák:
N-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenylbenzeneacetamide, PD 85639, PD85,639, PD85639
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1CCCC(C)N1CCCNC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C23H31N3O/c1-4-13-23(22(24)27,19-9-6-5-7-10-19)20-11-8-12-21(14-20)26-17(2)15-25-16-18(26)3/h5-12,14,17-18,25H,4,13,15-16H2,1-3H3,(H2,24,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNZVKSNHNMBPSR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)